Natriumiodid
Lieferant: Roth Carl
Achtung
A134.1 A134.2
ROTHA134.1EA 274.8 CHF
ROTHA134.1 ROTHA134.2
Natriumiodid
Natriumiodid
Formel: NaI
Siedepunkt: 1300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 662 °C
Dichte: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705