Kaliumiodid
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
8491.1 8491.2
ROTH8491.1EA 119.9 CHF
ROTH8491.1 ROTH8491.2
Kaliumiodid
Kaliumiodid
Formel: Kl
Siedepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 686 °C
Dichte: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727