Cäsiumiodid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
21004-1GEA 61.3 CHF
21004-1G
Cäsiumiodid, Supelco®
Cäsiumiodid
Formel: CsI
MW: 259,81 g/mol
Siedepunkt: 1280 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 621 °C
Dichte: 3,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010962
CAS-Nummer: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
Merck Index: 12,02056