Natriumcyantrihydroborat ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Natriumcyanoborhydrid
87839.14EA
216
CHF
87839.14
87839.06
87839.22
Natriumcyantrihydroborat ≥95%
Natriumcyantrihydroborat
Selective reducing agent for aldehydes, ketones, oximes, enamines. Reductive animation of ketones, aldehydes. Reductive alkylation of amines, hydrazines
Formel:
CH₃BNNa MW: 62,84 g/mol Melting Pt: >300 °C (Zersetzung) Dichte: 1,20 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003516 CAS-Nummer: 25895-60-7 EINECS: 247-317-2 UN: 3134 ADR: 4.3,II Merck Index: 14,8606 |