Kaliumhexacyanoferrat(III)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
P746.1 P746.2
ROTHP746.1EA 166.8 CHF
ROTHP746.1 ROTHP746.2
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25 g/mol
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712