Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥96%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: TrikaliumhexacyanoferratFerricyankaliumrotes Blutlaugensalz
26807.297EA 142 CHF
26807.297
Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥96%, TECHNICAL
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
MW: 329,25 g/mol
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96 %