Kaliumhexacyanoferrat(III), EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000 1.04973.9050
1.04973.0100EA 139 CHF
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000 1.04973.9050
Kaliumhexacyanoferrat(III), EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07712
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 464 g/l (20 °C)
Molar Mass 329.25 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)