Cäsiumfluorid ≥99,99% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 13400-13-0
Molecular Formula: CsF
Formula Weight: 151.90
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6.5-7.5
Melting Point: 682°
Boiling Point: 1251°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010960
Formel:
CsF Siedepunkt: 1251 °C Melting Pt: 682 °C Dichte: 4.627 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010960 CAS-Nummer: 13400-13-0 EINECS: 236-487-3 UN: 2923 ADR: 8,II |