Cäsiumfluorid 99.9%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
315910250 315910050 315911000
ACRO315910250EA 127 CHF
ACRO315910250 ACRO315910050 ACRO315911000
Cäsiumfluorid 99.9%, reinst
Cesium fluoride
Formel: CsF
Siedepunkt: 1251 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 682 °C
Dichte: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010960
CAS-Nummer: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %