Natriumhydrogencarbonat
Lieferant: Roth Carl
8551.1 8551.2 8551.5
ROTH8551.1EA 28.7 CHF
ROTH8551.1 ROTH8551.2 ROTH8551.5
Natriumhydrogencarbonat
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
Melting Pt: 270 °C
Dichte: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM