Rubidiumcarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43858.0010 8.43858.0050
8.43858.0010EA 118 CHF
8.43858.0010 8.43858.0050
Rubidiumcarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Rubidium carbonate
Formel: CO₃Rb₂
MW: 230,94 g/mol
Melting Pt: 837 °C
Dichte: 2.43 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011188
CAS-Nummer: 584-09-8
EINECS: 209-530-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 4500 g/l (20 °C)
Melting Point 837 °C
Molar Mass 230.95 g/mol
pH 11.7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula CO3Rb2
Chemical Formula Rb2CO3