Lithiumcarbonat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
3995.1 3995.2
ROTH3995.1EA 178.8 CHF
ROTH3995.1 ROTH3995.2
Lithiumcarbonat
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Melting Pt: 720
Dichte: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549