Cäsiumcarbonat ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
87635.09 87635.18
87635.09EA 119 CHF
87635.09 87635.18
Cäsiumcarbonat ≥99,99% (Metall-Basis)
Cesium carbonate
Purity: 99.99% CAS No.: 534-17-8 Molecular Formula: Cs2CO3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: Powder/Granules Density: 4.072 pH: 10-12 Melting Point: 610° dec. Beilstein Reference: 4546405 Merck Reference: 14,2010 MDL No.: MFCD00010957
Formel: Cs₂CO₃
Melting Pt: 610 °C (dec.)
Dichte: 4.072
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 14,2010