Cäsiumcarbonat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
10924.14 10924.06 10924.22 10924.36
10924.14EA 130 CHF
10924.14 10924.06 10924.22 10924.36
Cäsiumcarbonat ≥99,9% (Metall-Basis)
Cesium carbonate
Purity: 99.9% CAS No.: 534-17-8 Molecular Formula: Cs2CO3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: -20 Mesh Powder/Granules Density: 4.072 pH: 10-12 Melting Point: 610° dec. Beilstein Reference: 4546405 Merck Reference: 14,2010 MDL No.: MFCD00010957
Formel: Cs₂CO₃
MW: 325,82 g/mol
Melting Pt: 610 °C (dec.)
Dichte: 4.072
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 14,2010