Cäsiumcarbonat 99.99% Trace metals basis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
278020100
278020500
ACRO278020100EA
46.4
CHF
ACRO278020100
ACRO278020500
Cäsiumcarbonat 99.99% Trace metals basis
Cesium carbonate
Formel:
Cs₂CO₃ MW: 325.82 g/mol Melting Pt: >400 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010957 CAS-Nummer: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Merck Index: 13,02020 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |