Natriumchlorit
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
4352.1
4352.2
4352.3
ROTH4352.1EA
30.6
CHF
ROTH4352.1
ROTH4352.2
ROTH4352.3
Natriumchlorit
Sodium chlorite
Formel:
ClNaO₂ Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa) Melting Pt: 250…257 °C Dichte: 1.28 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003478 CAS-Nummer: 7758-19-2 EINECS: 231-836-6 UN: 1496 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,08672 |