Natriumchlorit tech. ∼80%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
14265.36
14265.A3
14265.A9
AB203615.0500
14265.36EA
127
CHF
14265.36
14265.A3
14265.A9
ABCRAB203615.0500
Natriumchlorit tech. ∼80%, technische Qualität
Sodium chlorite
Purity: 80%
CAS No.: 7758-19-2
Molecular Formula: ClNaO2
Formula Weight: 90.44
Physical Form: Flake/Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 180-200° dec.
Merck Reference: 14,8600
UN No.: 1496
MDL No.: MFCD00003478
Formel:
ClNaO₂ MW: 90.44 g/mol Siedepunkt: 112 Melting Pt: 180…200 °C (Zers.) Dichte: 1.28 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003478 CAS-Nummer: 7758-19-2 EINECS: 231-836-6 UN: 1496 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,8600 |