Natriumchlorit 80% Unstabilisiert, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
223230050 223235000 223230025 223230100
ACRO223230050EA 34.2 CHF
ACRO223230050 ACRO223235000 ACRO223230025 ACRO223230100
Natriumchlorit 80% Unstabilisiert, rein
Sodium chlorite
Formel: ClNaO₂
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 180…200 °C (dec.)
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003478
CAS-Nummer: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1496
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08672
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥75 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable