Natriumchlorid
Lieferant: DOW CORNING
DOWCSALTGRAN25EA
0
CHF
DOWCSALTGRAN25
Natriumchlorid
Natriumchlorid
Formel:
NaCl MW: 58,44 g/mol Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa) Melting Pt: 801 °C Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |