Lithiumchlorid ≥99% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
310468-100G
310468-2.5KG
310468-500G
310468-10KG
310468-100GEA
93.23
CHF
310468-100G
310468-2.5KG
310468-500G
HONC310468-10KG
Lithiumchlorid ≥99% ACS, Fluka™
Lithium chloride
Formel:
LiCl Siedepunkt: 1,360 °C(1,013 hPa) Melting Pt: 605 °C Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Room Temperature |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS-Nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Loss on drying (105°C, 2 h) | Max. 1.0 % |
Titrable Base | Max. 0.008 meq/g |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Barium (Ba) | Max. 0.003 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.20 % |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 0.002 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |