Lithiumchlorid 99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
213233-100G 213233-2KG
213233-100GEA 78.21 CHF
213233-100G 213233-2KG
Lithiumchlorid 99%, Reagenzqualität
Lithium chloride
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: LiCl
Siedepunkt: 1.360 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 605 °C
Dichte: 2.07 g/cm3 (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5 - 101.5 %