Lithiumchlorid
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
3739.1
3739.2
ROTH3739.1EA
226.8
CHF
ROTH3739.1
ROTH3739.2
Lithiumchlorid
Lithium chloride
Formel:
LiCl Siedepunkt: 1382 °C (1013 hPa) Melting Pt: 614 °C Dichte: 2.07 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS-Nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |