Lithiumchlorid
Lieferant: EUROCLONE
Achtung
EMR163100 EMR163250 EMR163500
EURLEMR163100EA 0 CHF
EURLEMR163100 EURLEMR163250 EURLEMR163500
Lithiumchlorid
Lithium chloride
Formel: LiCl
Siedepunkt: 1382 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 614 °C
Dichte: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550