Cäsiumchlorid
Lieferant: Roth Carl
7878.1 7878.2
ROTH7878.1EA 130.8 CHF
ROTH7878.1 ROTH7878.2
Cäsiumchlorid
Cesium chloride
Formel: CsCl
Siedepunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 646 °C
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021