Cäsiumchlorid
Lieferant: EUROCLONE
EMR016001
EMR016100
EMR016250
EMR016500
EURLEMR016001EA
0
CHF
EURLEMR016001
EURLEMR016100
EURLEMR016250
EURLEMR016500
Cäsiumchlorid
Cesium chloride
Formel:
CsCl Siedepunkt: 1303 °C (1013 hPa) Melting Pt: 646 °C Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010955 CAS-Nummer: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 13,02021 |