Cäsiumbromid 99.9%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
192060250 192061000
ACRO192060250EA 103 CHF
ACRO192060250 ACRO192061000
Cäsiumbromid 99.9%, rein
Cesium bromide
Formel: BrCs
Siedepunkt: 1300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 636 °C
Dichte: 4.44 g/cm³
MDL Number: MFCD00010954
CAS-Nummer: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 13,02019
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %