Natriumborhydrid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
4051.1 4051.2
ROTH4051.1EA 59.4 CHF
ROTH4051.1 ROTH4051.2
Natriumborhydrid
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
MW: 37.83 g/mol
Melting Pt: 400
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 69
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664