Kaliumtetrafluoroborat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
269220010
269220250
269220050
ACRO269220010EA
128
CHF
ACRO269220010
ACRO269220250
ACRO269220050
Kaliumtetrafluoroborat 99%, reinst
Potassium tetrafluoroborate
Formel:
BF₄K Siedepunkt: 960,85 °C (310 -rr) Melting Pt: 530 °C Dichte: 3,348 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011395 CAS-Nummer: 14075-53-7 EINECS: 237-928-2 Merck Index: 12,07859 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light grey Crystalline powder |
Assay | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤1000 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Silicate (as SiO2) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤30 ppm |