D(-)-Penicillamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11446.14EA 555 CHF
A11446.14 A11446.06 A11446.22
D(-)-Penicillamin 98%
D(-)-Penicillamin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,2 g/mol
Melting Pt: 202…204 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00064302
CAS-Nummer: 52-67-5
EINECS: 200-148-8
Merck Index: 14,7088