Schwefelsäure ≥95%, ARISTAR® für die Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
450061QEA 186 CHF
450061Q
Schwefelsäure ≥95%, ARISTAR® für die Spurenanalyse
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10,38 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 95.0 %
Cl (Chloride) Max. 0.1 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 0.1 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.05 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.050 ppm
As (Arsenic) Max. 0.005 ppm
B (Boron) Max. 0.050 ppm
Ba (Barium) Max. 0.050 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.100 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.001 ppm
CO Max. 0.005 ppm
Cu (Copper) Max. 0.010 ppm
Fe (Iron) Max. 0.050 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.001 ppm
K (Potassium) Max. 0.050 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.030 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.005 ppm
Na (Sodium) Max. 0.300 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 1.0 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.005 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm
Se (Selenium) Max. 0.100 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.005 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.020 ppm
Oxygen absorbing components Max. 1 ppm
Non-volatile matter Max. 10 ppm