Schwefelsäure 95,0 - 98,0% 95,0-98,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
258105-1L 258105-2.5L 258105-500ML 258105-100ML
258105-1LEA 137.29 CHF
258105-1L 258105-2.5L 258105-500ML 258105-100ML
Schwefelsäure 95,0 - 98,0% 95,0-98,0% ACS, Fluka™
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Siedepunkt: 310 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –14…–10 °C
Dichte: 1.840 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density <0.3 (25 °C, vs air)
Assay 95.0 - 98.0 %
Density (D 20/4) 1.825 - 1.836
Residue on ignition Max. 5 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 2 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Mercury (Hg) Max. 0.005 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.2 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.5 ppm
KMnO₄ reducing matter (as SO₂) Max. 2 ppm
APHA Max. 10
Appearance Free from suspended or insoluble matter
Vapor Pressure 1 mmHg ( 146 °C)