Schwefelsäure ∼96% in Wasser zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
124640010 124640025 124645000 124640011 124640026 124640100 124645001
124640010.EA 52 CHF
124640010. 124640025. 124645000. 124640011. 124640026. 124640100. 124645001.
Schwefelsäure ∼96% in Wasser zur Analyse
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10 °C
Dichte: 1.83 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 95 to 97 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
KMnO4-reducing substance ≤0.0008 % (as SO2)