Methylphosphonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12619.03
A12619.06
A12619.14
A12619.22
A12619.03EA
71.1
CHF
A12619.03
A12619.06
A12619.14
A12619.22
Methylphosphonsäure ≥98%
Methylphosphonic acid
Purity: 98%
CAS No.: 993-13-5
Molecular Formula: CH5O3P
Formula Weight: 96.03
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 1739372
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002137
Formel:
CH₅O₃P Melting Pt: 103…107 °C Dichte: 1.639 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002137 CAS-Nummer: 993-13-5 EINECS: 213-607-2 UN: 3261 ADR: 8,II |