Wasser
Lieferant: Cayman Chemical
400000-1 400000-4
CAYM400000-1EA 36.6 CHF
CAYM400000-1 CAYM400000-4
Wasser
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098