Molybdänsäure ≥85% (MoO₃-Basis) ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
22983.36
22983.A3
22983.36EA
378
CHF
22983.36
22983.A3
Molybdänsäure ≥85% (MoO₃-Basis) ACS
Molybdic acid
CAS No.: 7782-91-4
Physical Form: Crystalline powder
Density: 3.1
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00036287
Formel:
H₂MoO₄ Siedepunkt: ∼300 °C (1013 hPa) Melting Pt: 300 °C Dichte: 3.1 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036287 CAS-Nummer: 7782-91-4 EINECS: 231-970-5 Merck Index: 13,06262 |