Iodsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11925.0B A11925.18 A11925.22 A11925.30
A11925.0BEA 1090 CHF
A11925.0B A11925.18 A11925.22 A11925.30
Iodsäure ≥99%
Iodsäure
Purity: 99% CAS No.: 7782-68-5 Molecular Formula: HIO3 Formula Weight: 175.91 Odour: Odourless Melting Point: 110° dec. UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00011348
Formel: HIO₃
Melting Pt: 110 °C (dec.)
Dichte: 4.629
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011348
CAS-Nummer: 7782-68-5
EINECS: 231-962-1
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5012