Iodsäure 99,5 ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
87681.18
87681.30
87681.18EA
120
CHF
87681.18
87681.30
Iodsäure 99,5 ACS
Iodsäure
Purity: 99.5%
CAS No.: 7782-68-5
Molecular Formula: HIO3
Formula Weight: 175.91
Physical Form: Powder/Chunks
Density: 4.629
Appearance: White to pale cream
Odour: Odourless
Melting Point: 110° dec.
Merck Reference: 14,5012
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00011348
Formel:
HIO₃ MW: 175.91 g/mol Melting Pt: 110 °C (Zers.) Dichte: 4.629 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011348 CAS-Nummer: 7782-68-5 EINECS: 231-962-1 UN: 3085 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,5012 |