Iodsäure 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
206450500 206452500 206450010
ACRO206450500EA 58.3 CHF
ACRO206450500 ACRO206452500 ACRO206450010
Iodsäure 99.5% zur Analyse
Iodsäure
Formel: HIO₃
Melting Pt: 110 °C (dec.)
Dichte: 4,629 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011348
CAS-Nummer: 7782-68-5
EINECS: 231-962-1
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05034
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.4 %
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm