Cyanguanidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: Dicyanodiamide, 1-Cyanoguanidine, N-Cyanoguanidine, Dicyandiamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02491.0100 8.02491.1000 8.02491.9050
8.02491.0100EA 27.2 CHF
8.02491.0100 8.02491.1000 8.02491.9050
Cyanguanidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cyanguanidin
Formel: (H₂N)₂CNCN
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.404 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008066
CAS-Nummer: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Merck Index: 13,03119
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 34.6 g/l (20°C)
Melting Point 208 - 210 °C
Molar Mass 400 kg/m3
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Dicyanodiamide
Hill Formula C2H4N4
Chemical Formula NCNHC(=NH)NH2