5-Methyl-2-furaldehyd 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Methylfurfural, 5-Methyl-2-Furaldehyde
159920250 159921000
ACRO159920250EA 33.9 CHF
ACRO159920250 ACRO159921000
5-Methyl-2-furaldehyd 98+%
5-Methyl-2-furaldehyd
Formel: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Siedepunkt: 89 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.1 g/cm³
Flash-Pt: 72 °C
MDL Number: MFCD00003232
CAS-Nummer: 620-02-0
EINECS: 210-622-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Acid value ≤10 mg KOH/g