2-Furaldehyd
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
Furfural
, 2-Furfurol
ROTH5080.1EA
0
CHF
ROTH5080.1
2-Furaldehyd
2-Furaldehyd
Formel:
C₅H₄O₂ MW: 96,09 g/mol Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa) Melting Pt: –39 °C Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 60 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003229 CAS-Nummer: 98-01-1 EINECS: 202-627-7 UN: 1199 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,04325 |