2-Furaldehyd
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: Furfural2-Furfurol
EHERC13972100EA 68.9 CHF
EHERC13972100
2-Furaldehyd
2-Furaldehyd
Formel: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –39 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003229
CAS-Nummer: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04325