1,3-Dithian 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A10505.06
A10505.14
A10505.22
A10505.06EA
95.2
CHF
A10505.06
A10505.14
A10505.22
1,3-Dithian 98
1,3-Dithian
Purity: 98%
CAS No.: 505-23-7
Molecular Formula: C4H8S2
Formula Weight: 120.24
Flash Point: 90°(194°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 102534
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00006654
Formel:
C₄H₈S₂ MW: 120.24 g/mol Siedepunkt: 207…208 °C Melting Pt: 52…55 °C Dichte: 1.36 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 90 °C (194 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006654 CAS-Nummer: 505-23-7 EINECS: 208-006-7 UN: 3335 ADR: 9 III |