Propylencarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07051.0100 8.07051.1000 8.07051.9250 8.07051.9025 8.07051.9240 8.07051.9200
8.07051.0100EA 41.3 CHF
8.07051.0100 8.07051.1000 8.07051.9250 8.07051.9025 8.07051.9240 8.07051.9200
Propylencarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Propylencarbonat
Formel: C₄H₆O₃
Siedepunkt: 241…242 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –48.8 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 132 °C (closed cup)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005385
CAS-Nummer: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 240 g/l (20 °C)
Melting Point -49 °C
Molar Mass 102.09 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 123 °C
Refractive Index 1.4209 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 14.3 %(V)
Density 1.20 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 435 °C DIN 51794
Viscosity Kinematic 1.4 mm2/s (43 °C)