Fluorescein freie Säure Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyms: 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoesäureResorcinphthalein2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)-benzoesäure9-(2-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-(3H)-3-xanthenonFluoreszein6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-xanthen-3-on3′,6′-Dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-3-xanthenon
32615-100GEA 101.68 CHF
32615-100G
Fluorescein freie Säure Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fluorescein
Formel: C₂₀H₁₂O₅
MW: 332,31 g/mol
Melting Pt: 314-316 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005050
CAS-Nummer: 2321-07-5
EINECS: 219-031-8
Merck Index: 13,04185
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/30/26660030.jpg https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/40/2375740.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Ignition Residue ≤0.25% (as SO₄)
Identity (IR) complying
UV spectrum complying