Fluorescein
Lieferant: Chemicon
Synonyms:
2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoesäure
, Resorcinphthalein
, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)-benzoesäure
, 9-(2-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-(3H)-3-xanthenon
, Fluoreszein
, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-xanthen-3-on
, 3′,6′-Dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on
, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-3-xanthenon
CHMCCBL97EA
0
CHF
CHMCCBL97
Fluorescein
Fluorescein
Formel:
C₂₀H₁₂O₅ MW: 332,31 g/mol Melting Pt: 314…316 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005050 CAS-Nummer: 2321-07-5 EINECS: 219-031-8 Merck Index: 13,04185 |