Dibenzofuran ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dibenzo[b,d]furan
A16521.14 A16521.18 A16521.22
A16521.14EA 116 CHF
A16521.14 A16521.18 A16521.22
Dibenzofuran ≥98%
Dibenzofuran
Purity: 98% CAS No.: 132-64-9 Molecular Formula: C12H8O Formula Weight: 168.20 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 78-83° Boiling Point: 287-289° Beilstein Reference: 121100 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004968
Formel: C₁₂H₈O
MW: 168.19 g/mol
Siedepunkt: 287…289 °C
Melting Pt: 78…83 °C
Dichte: 1.3
Flash-Pt: 130 °C (266 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004968
CAS-Nummer: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
ADR: 9 III