1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12001.22
A12001.36
A12001.22EA
88.7
CHF
A12001.22
A12001.36
1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon 95%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
Purity: 95%
CAS No.: 117-10-2
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Melting Point: 191-193° subl.
Beilstein Reference: 2054727
Merck Reference: 14,2815
MDL No.: MFCD00001211
Formel:
C₁₄H₈O₄ Melting Pt: 193…196 °C (subl.) Dichte: 1.537 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: >200 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001211 CAS-Nummer: 117-10-2 EINECS: 204-173-5 Merck Index: 14,2815 |