9,10-Anthrachinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00465.0100 8.00465.0500
8.00465.0100EA 31.6 CHF
8.00465.0100 8.00465.0500
9,10-Anthrachinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
9,10-Anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₂
MW: 208.22 g/mol
Siedepunkt: 380
Melting Pt: 165…169 °C
Dichte: 1.419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 185
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001188
CAS-Nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Melting Point 282 - 285 °C
Molar Mass 208.22 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 379 - 381 °C
Vapor Pressure 1.33 hPa (190 °C)
Flash Point 185 °C
Ignition Point 650 °C
Synonyms 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione
Hill Formula C14H8O2