1-Ethylpiperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: N-Ethylpiperazine
L15539.36 L15539.14 L15539.22 AB173589.0025
L15539.36EA 304 CHF
L15539.36 L15539.14 L15539.22 ABCRAB173589.0025
1-Ethylpiperazin ≥98%
1-Ethylpiperazin
Purity: 98% CAS No.: 5308-25-8 Molecular Formula: C6H14N2 Formula Weight: 114.19 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4690 Odour: Amine-like Boiling Point: 157° Beilstein Reference: 102971 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00059912
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 157 °C
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 0.899
Flash-Pt: 43 °C (109 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059912
CAS-Nummer: 5308-25-8
EINECS: 226-166-8
UN: 2733
ADR: 3,III